Learn More
Potassium iodide concentrate, Honeywell™
Codice prodotto. 15675220 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15675220
Marca: Honeywell-Fluka 381101EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for 1L standard solution, 0.1 M KI
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium iodide concentrate
CAS 7681-11-0
Quantità 1 Pc.
Formula molecolare IK
Formula lineare KI
Numero MDL MFCD00011405
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC Name potassio; ioduro
Molecular Weight (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Peso formulazione 166g/mol