missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Iodide, Iodinated EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Codice prodotto. 12990504 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12990504

Marca: Fisher Chemical RP 172 100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.

Specifica

Quantità 100 mL
Note sul grado di purezza EU Ph Ref: 1070503
Grado Eu. Ph.
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide solution, iodinated. European Pharmacopoeia (Ph Eur) Ref: 1070503
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iodine
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato