Learn More
Potassium iodide, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071963 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
50kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15623000
Marca: Honeywell-Fluka 30315100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Iodide
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 100 g
Formula lineare KI
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 166g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
Pressione del vapore 1mmHg (745°C)
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.