Learn More
Potassium Iodide Saturated, EU Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12900514 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12900514
Marca: Fisher Chemical RP 173 100
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Saturated Potassium Iodide Solution in carbon dioxide-free water European Pharmacopoeia Ref: 1070504
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium iodide