Learn More
Potassium Iodide Solution, Ph. Eur., Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
1L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Iodide |
| CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | IK |
| Sinonimo | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| InChI Key | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[I-] |
| IUPAC Name | potassium iodide |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.00 |
| PubChem CID | 4875 |
| Vedi altri risultati |