Learn More
Macherey-Nagel™ Potassium Iodide Starch Qualitative Test Paper
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Formato:
Reel
Strisce
Dimensioni (L x P):
50 m x 7 mm
70 x 20 mm
Metodo test:
Dip
Spot test
Dimensione della confezione:
5m
pezzi 200
Descrizione
Nitrite or free chlorine oxidize potassium iodide to form elemental iodine. The iodine reacts with starch to a blue-violet complex. To detect gaseous oxidizers, the paper is moistened with distilled water and then exposed to the gas in question. MN offers two different versions of potassium iodide starch paper:
- 816 N Test Paper Reel (5m x 7mm): Choose the required test paper length simply by tearing the paper; especially suited to being dipped into solutions
- 616 T Test Paper Strips (2 x 7cm): Handy individual papers are especially convenient for spot-tests; 200 strips per tube
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Da bianco a blu/viola |
| Formato | Strisce |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determinazione del nitrito e senza cloro |
| Quantità | 200 Pack |
| Range | Limit of sensitivity: 1 mg/L NO2– / Free Cl2 |
| Metodo test | Spot test |
| Durata del test | Immediate |
| Tipo | Carta per analisi qualitative |
| Dimensioni (L x P) | 70 x 20 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Vedi altri risultati |