missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Cartina all amido ioduro di potassio

Codice prodotto. 10363641 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
75 x 10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10363641

Marca: Macherey-Nagel™ 90756

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Impregnated with potassium iodide and starch for the detection of nitrite and free chlorine. Macherey Nagel™ Potassium Iodide Starch Paper may be used by dipping it into the solution to be tested.

  • Grade MN 816 N
  • Normal sensitivity
  • Spot-test by applying drops
  • Also used to control diazotization reactions

Specifica

Formato Strisce
Quantità 100 Pack
Tipo Cartina all’amido ioduro di potassio
Dimensioni (L x P) 75 x 10 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato