Learn More
Potassium Iodobismuthate EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12910514 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12910514
Marca: Fisher Chemical RP 174 100
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Quantità 100 mL
Note sul grado di purezza EU Ph Ref: 1070600
Grado Eu. Ph.
Imballaggio Bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodobismuthate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1070600 (RP 174)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, potassium iodide