Learn More
Potassium Iodobismuthate Solution, EP, Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Amber Glass Winchester Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
Reagecon Potassium Iodobismuthate Solution is a high purity, stable product developed and tested for European Pharmacopoeia (EP) applications, including identification reactions of ions and functional groups (2.3.1) and as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs.
- This Reagecon EP reagent is accurate, stable and reproducible
- Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of the product
- Packaged in an amber glass bottle for protection from light
Specifica
Specifica
| CAS | 41944-01-8 |
| Colore | Reddish-Brown |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Formula molecolare | BiI7K4 |
| Numero UN | 2790 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1253.7 |
| Grado | Eur Ph. |
| Imballaggio | Amber Glass Winchester Bottle |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
- MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, BismuthSubnitrate Bismuthhydroxide nitrate oxide