Learn More
Potassium (meta)Periodate, ≥99.8% (dried material, RT), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15605980 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15605980
Marca: Honeywell-Fluka 60450100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.8% (dried material, RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-21-8
Formula molecolare IKO4
Molecular Weight (g/mol) 229.999
Numero MDL MFCD00011407
InChI Key FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC Name potassium;periodate
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium (meta)periodate
Quantità 100 g
Formula lineare KIO4
Numero UN UN1479
Peso formulazione 230g/mol
Percent Purity ≥99.8% (dried material, RT)