Learn More
Potassium metabisulfite, 95+%
Codice prodotto. p-4824898
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 11324958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043908.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
It serves as a component of certain photographic developers and its solution is used in photographic fixing, in the textile industry for dyeing and cotton printing. It is utilized to precipitate gold from solution in aqua regia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16731-55-8
Formula molecolare K2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 222.31
Numero MDL MFCD00167605
InChI Key RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC Name dipotassium sulfinatosulfonate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium metabisulfite
Punto di fusione 190°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >99%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Peso formulazione 222.32
Odore Pungent
Sensibilità Air Sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium metabisulfite