Learn More
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Descrizione
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 150°C |
| Colore | White |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 222.33g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium metabisulfite
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.