Learn More
Potassium Metal In Liquid Paraffin, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11498752 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 11498752
Marca: Fisher Chemical P/3720/45
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7740-09-7
Formula molecolare K
Numero MDL 133776
Specifica
Punti di ebollizione 770°C
Punto di fusione 63°C
Colore Gray
Forma fisica Solid
Quantità 10 g
Peso formulazione 39.1g/mol
Imballaggio Plastic container
Pressione del vapore 133mbar 171
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium (metal) in liquid paraffin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.