Learn More
Potassium nitrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific™
39.66€
Identificatori chimici
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Formula molecolare | KNO3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 101.1 |
| Numero MDL | MFCD00011409 |
| InChI Key | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Sinonimo | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| PubChem CID | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| IUPAC Name | potassium;nitrate |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|
10557372
|
Thermo Scientific Acros
424155000 |
500g | Glass bottle |
40.30€ 39.66€ / 500g Risparmia 0.64€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Specifica
| Potassium nitrate | |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| 05,561 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;nitrate | |
| 24434 | |
| 101.1 | |
| ACS Reagent |
| crystals | |
| 99+% | |
| KNO3 | |
| 1486 | |
| 15, 7769 | |
| Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.1 | |
| CHEBI:63043 | |
| 99+% | |
| 2.1 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium nitrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.