Learn More
Potassium nitrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-3734991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10616602
Marca: Thermo Scientific Acros 205915000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-79-1
Formula molecolare KNO3
Molecular Weight (g/mol) 101.10
Numero MDL MFCD00011409
InChI Key FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 400.0°C
Materiale o nome chimico Potassium nitrate
Punto di fusione 334.0°C
Colore White
pH 5.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Fine Crystals
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare KNO3
Fieser 05,561
Indice di Merck 15,7769
Informazioni di solubilità Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC Name potassium nitrate
Peso formulazione 101.1
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.