Learn More
Potassium nitrate, 99%, Thermo Scientific™
24.90€ - 256.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11421888
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.36
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
25.30€
24.90€ / 500g
Risparmia 0.40€
1% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11431888
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.0E
2500g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
95.40€
93.99€ / 2500g
Risparmia 1.41€
1% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11441888
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.0C
10000g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
260.00€
256.00€ / 10000g
Risparmia 4.00€
1% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Potassium nitrate has a vast variety of applications. Appropriate preparations of potassium nitrate find use in fertilizers, food preservatives, tooth paste, rocket propellants and fireworks. In addition, it is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems. It forms phase change material with silica and alumina nanoparticles. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent.
Solubility
Moderately soluble in water, and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia.
Notes
It is an oxidizer. Stable under ordinary conditions. Incompatible with reducing agents and alcohols.
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Potassium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium nitrate