Learn More
Potassium nitrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
53.90€ - 682.02€
Identificatori chimici
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Formula molecolare | IK |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.003 |
| Numero MDL | MFCD00011409 |
| InChI Key | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| Sinonimo | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| PubChem CID | 4875 |
| ChEBI | CHEBI:8346 |
| IUPAC Name | potassium;iodide |
| SMILES | [K+].[I-] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
11366987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.06 |
5g |
54.70€ 53.90€ / 5g Risparmia 0.80€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11386987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.18 |
50g |
185.00€ 182.01€ / 50g Risparmia 2.99€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11376987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.30 |
250g |
692.00€ 682.02€ / 250g Risparmia 9.98€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| IK | |
| MFCD00011409 | |
| potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
| CHEBI:8346 | |
| [K+].[I-] |
Specifica
| Potassium nitrate | |
| 99.998% (metals basis) | |
| MFCD00011409 | |
| Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia. | |
| [K+].[I-] | |
| 166.003 | |
| CHEBI:8346 | |
| Odorless | |
| White crystalline powder | |
| 2.109 |
| 7757-79-1 | |
| IK | |
| potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
| NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
| potassium;iodide | |
| 4875 | |
| 101.11 | |
| Hygroscopic | |
| 1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C |
Sicurezza e movimentazione
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures