Learn More
Potassium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.995% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. p-7120717 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15675970
Marca: Honeywell-Fluka 6042925G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7757-79-1
Formula molecolare KNO3
Molecular Weight (g/mol) 101.10
Numero MDL MFCD00011409
InChI Key FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC Name potassium nitrate
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium nitrate
Punto di fusione 335°C (1013hPa)
Colore Colorless
pH 5.5 to 7.5
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Numero UN UN1486
Peso formulazione 101.1g/mol
Percent Purity ≥99.995% (metals basis)
Grado TraceSELECT
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 2.11g/cm3