Learn More
Potassium nitrite, 96+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10597942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10597942
Marca: Thermo Scientific Acros 423060050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-09-0
Formula molecolare KNO2
Molecular Weight (g/mol) 85.10
Numero MDL MFCD00011408
InChI Key BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium nitrite
Punto di fusione 387.0°C
Nota nome 96+%
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 96+%
Formula lineare KNO2
Fieser 10,329
Indice di Merck 15, 7770
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
IUPAC Name potassium;nitrite
Peso formulazione 85.1
Percent Purity ≥96%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium nitrite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Solido comburente Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/