Learn More
Potassium nitrite, 96+%, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium nitrite |
| Punto di fusione | 387.0°C |
| Nota nome | 96+% |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 96+% |
| Formula lineare | KNO2 |
| Fieser | 10,329 |
| Indice di Merck | 15, 7770 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium nitrite
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Solido comburente Categoria 2
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H301-Tossico se ingerito.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/