Learn More
Potassium oxalate monohydrate, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium oxalate monohydrate |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | (COOK)2 · H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3752576 |
| Peso formulazione | 184.23g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (RT) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium oxalate monohydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium oxalate-1-hydrate