Learn More
Potassium perchlorate, 99%
Codice prodotto. 11453674
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11453674
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11296.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Potassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Potassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol, ethyl acetate and ether.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong reducing agents, powdered metals, strong acids and alcohols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-74-7
Formula molecolare ClKO4
Molecular Weight (g/mol) 138.54
Numero MDL MFCD00011362
InChI Key YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium perchlorate
Punto di fusione 301°C to 304°C
Quantità 100 g
Numero UN UN1489
Indice di Merck 14,7653
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
IUPAC Name potassium;perchlorate
Peso formulazione 138.55
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.52
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium perchlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Solido comburente Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium perchlorate