Learn More
Potassium perchlorate, ACS reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium perchlorate |
| Punto di fusione | 400.0°C |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | KClO4 |
| Indice di Merck | 15,7774 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 138.55 |
| Grado | Reagente ACS |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium perchlorate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido comburente Categoria 1
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium perchlorate