Learn More
Potassium periodate, 99.5%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Potassium periodate |
| Punto di fusione | 582.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.4% min. (Iodometry) |
| Formula lineare | KIO4 |
| Fieser | 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455 |
| Indice di Merck | 15,7775 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C). |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium periodate
- Pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.