Learn More
Potassium permanganate, 98%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar A12170.0E
Quantità 2500g
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11474803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    122.00€ / 2500g
    Risparmia 1.00€
    0.81% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Potassium permanganate is an oxidizing agent, is used in the synthesis of organic compounds like ascorbic acid, chloramphenicol, saccharin, isonicotinic acid and pyrazinoic acid and in pharmaceutical intermediate. It is used to remove ferrous impurities from inorganic chemicals. It is also used in analytical chemistry as a reagent for redox titrations and to determine the kappa number of wood pulp. It is mostly used in water treatment and as a disinfectant. It also shows useful application as a chemiluminescence reagent.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Light sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong reducing agents, powdered metals, peroxides, zinc, copper, alcohols, hydrogen fluoride and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
7722-64-7
158.032
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
516875
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
KMnO4
MFCD00011364
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
potassium;permanganate
Specifica
Potassium permanganate
2500g
MFCD00011364
14,7655
Soluble in water.
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
158.032
158.03
Light sensitive
7722-64-7
KMnO4
UN1490
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
potassium;permanganate
516875
98%
2.7
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Potassium permanganate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium permanganate
SDS Documenti