Learn More
Potassium Permanganate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10063163 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
250g
500g
5kg
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10063163
Marca: Fisher Chemical P/6560/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 7722-64-7
Formula molecolare KMnO4
Molecular Weight (g/mol) 158.032
Numero MDL 11364
InChI Key VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC Name potassium;permanganate
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Specifica
Punto di fusione 240°C
Colore Brown
pH 8
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 158.04g/mol
Imballaggio Fusto in plastica