Learn More
Potassium Permanganate Solution, EU Pharmacopoeia Grade, 0.02M, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12943594 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12943594
Marca: Fisher Chemical VL 277 1000
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Quantità 1000 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.02mol/L
Identificativo prodotto
  • Potassium permanganate 0.02M Volumetric Solution
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .