Learn More
Potassium peroxydisulfate, 97%
Descrizione
Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in the Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. In solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as a bleaching agent in various hair bleaches, as an ion exchange agent, a plating agent and a surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in the Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. In solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as a bleaching agent in various hair bleaches, as an ion exchange agent, a plating agent and a surface treating agent.
Solubility
Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with organic materials, strong reducing agents, powdered metals, strong bases, alcohols, phosphorous, anhydrides, halogens and acids.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium peroxydisulfate |
| Punto di fusione | 100°C (dec.) |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | K2S2O8 |
| Numero UN | UN1492 |
| Indice di Merck | 14,7656 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Peso formulazione | 270.33 |
| Percent Purity | 97% |
| Odore | Odorless |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .