Learn More
Potassium peroxydisulfate, Electrophoresis Grade, 99.0%
Codice prodotto. p-7057530
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15420627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66672.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-21-1
Formula molecolare K2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 270.309
Numero MDL MFCD00011386
InChI Key USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC Name dipotassium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium peroxydisulfate
Punto di fusione 100°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Numero UN UN1492
Indice di Merck 14,7656
Peso formulazione 270.31
Percent Purity 99.0%
Grado Elettroforesi
Odore Odorless
Densità 2.477g/mL