Learn More
Potassium phosphate, anhydrous, 97%
Codice prodotto. p-4407760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. Quantità unitSize
11378708 250 g 250g
11398708 1 kg 1kg
11388708 5 kg 5kg
3 options
Codice prodotto. 11378708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041587.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Potassium phosphate is used as a fertilizer and food additive. It serves as a buffering agent to regulate pH. It is also used in optical modulators and for non-linear optics such as second-harmonic generation (SHG). It is involved in the phase-transfer catalyzed preparation of acetylenes from the corresponding vicinal dibromo compounds through double dehydrobromination. It is also useful for the oxidative coupling of thiols to disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-53-2
Formula molecolare K3O4P
Molecular Weight (g/mol) 212.265
Numero MDL MFCD00036295
InChI Key LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC Name tripotassium;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate, anhydrous
Punto di fusione 1340°C
Forma fisica Granules
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 212.27
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.564 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium phosphate, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phosphoric acid, tripotassium salt