Learn More
Potassium Phosphate Dibasic, ≥98%, ACS reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium phosphate dibasic |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | K2HPO4 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 174.18g/mol |
| Percent Purity | ≥98% |