Learn More
Potassium Phosphate, Dibasic, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Phosphate |
| Nota nome | Dibasic |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Peso formulazione | 174.18 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 1.00kg |