Learn More
Potassium phosphate, dibasic trihydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-43449 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10348580
Marca: Thermo Scientific Acros 205930250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16788-57-1
Formula molecolare H7K2O7P
Molecular Weight (g/mol) 228.22
Numero MDL MFCD00149926
InChI Key XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate, dibasic trihydrate
Nota nome 99+%
Colore White
pH 8.5 to 9.6 (5% soln.)
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare K2HPO4·3H2O
Indice di Merck 10, 7541
IUPAC Name dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
Peso formulazione 228.23
Percent Purity ≥99.0%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica