Learn More
Potassium Phosphate, Monobasic, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15108936 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15108936
Marca: Avantor J.T.Baker 324601
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate
Nota nome Monobasic
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Peso formulazione 136.09
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.34kg