Learn More
Potassium Phosphate, Monobasic, Crystal, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508104 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15508104
Marca: Avantor J.T.Baker 324801
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate
Nota nome Monobasic
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
Peso formulazione 136.09
Grado Multi-Compendial/NF
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.34kg