Learn More
Potassium Phosphate Monobasic (White Crystals), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
Descrizione
Questo sale di potassio è utilizzato nei tamponi per applicazioni di biologia molecolare e di coltura cellulare.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Phosphate Monobasic |
| Punto di fusione | 253°C |
| Colore | White |
| pH | 4.5 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99.0 % |
| Indice di Merck | 15, 7780 |
| IUPAC Name | potassium;dihydrogen phosphate |
| Peso formulazione | 136.09 |
| Vedi altri risultati |