Learn More
Potassium Phosphate NF GenAR Crystal, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15578434
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
POLYSTORMOR
Poly
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15578434
Marca: Avantor Macron 774604
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Formula molecolare H2KO4P
Molecular Weight (g/mol) 136.08
Numero MDL MFCD00011401 MFCD00147253
InChI Key GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC Name potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Phosphate
Nota nome Monobasic
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Peso formulazione 136.09
Grado NF
Imballaggio POLYSTORMOR