Learn More
Potassium phosphate, tribasic, 97%, pure, anhydrous
Codice prodotto. p-3735045 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10463123
Marca: Thermo Scientific Acros 387680250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-53-2
Formula molecolare K3O4P
Molecular Weight (g/mol) 212.27
Numero MDL MFCD00036295
InChI Key LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC Name tripotassium;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium phosphate, tribasic
Punto di fusione 1340.0°C
Nota nome Tribasic 97%, Anhydrous
Colore White
Forma fisica Powder, Granules or Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare K3PO4
Indice di Merck 15,7781
Informazioni di solubilità Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 212.27
Percent Purity 97%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium phosphate tribasic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.