Learn More
Potassium phosphate, tribasic monohydrate, 96%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium phosphate, tribasic monohydrate |
| Punto di fusione | 1340.0°C |
| Nota nome | c.p. |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 96% |
| Formula lineare | K3PO4·H2O |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 230.28 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium phosphate tribasic monohydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.