Learn More
Potassium, plasma standard solution, Specpure™ K 10,000μg/mL
Codice prodotto. 11387937
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11387937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014379.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Potassium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-79-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare KNO3
Molecular Weight (g/mol) 101.10
Numero MDL MFCD00011409
InChI Key FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Solubilità Miscible with water
IUPAC Name potassium nitrate
Quantità 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Potassium nitrate: 2.6%; Water: 92.4%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium, plasma standard solution, Specpure, K 10,000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid