Learn More
Potassium polysulfide, pure
Codice prodotto. p-3593499 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Codice prodotto. 10774174
Marca: Thermo Scientific Acros 389592500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 37199-66-9 | (S)nK2 | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37199-66-9
Formula molecolare (S)nK2
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00148074
InChI Key ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703
PubChem CID 5362529
SMILES [K+].[K+].*-[S--]-*
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium polysulfide
Punto di fusione 200.0°C to 250.0°C
Quantità 250 g
Formula lineare (K2S)n
Informazioni di solubilità Solubility in water: 500g/l (20°C)
IUPAC Name potassium sulfane
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium polysulfide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.