Learn More
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, 99.0-102.0%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11427852 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
3kg
500g
Codice prodotto. 11427852
Marca: MP Biomedicals 0215256380
Identificatori chimici
CAS 6381-59-5
Formula molecolare C4H12KNaO10
Molecular Weight (g/mol) 282.218
InChI Key VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC Name potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.0-102.0%
Peso formulazione 282.22
Grado Reagente ACS