Learn More
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, ACS reagent
Codice prodotto. p-4440154 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 12675067
Marca: Thermo Scientific Acros 447221000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-59-5
Formula molecolare C4H4KNaO6·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 282.22
InChI Key VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC Name potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Punto di fusione 70.0°C to 80.0°C
Quantità 100 g
Formula lineare KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Indice di Merck 15,779
Informazioni di solubilità Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 282.22
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica