Learn More
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073449 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10529200
Marca: Fisher Chemical P/6880/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical, Quantity: 500g, CAS: 6381-59-5, White, Melting Point: 70 deg.C, Molecular Formula: C4H12KNaO10, Molecular Weight: 282.218, Packaging: Plastic powder jar, pH: 5.5 to 8.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6381-59-5
Formula molecolare C4H12KNaO10
Molecular Weight (g/mol) 282.218
Numero MDL 150989
InChI Key VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC Name potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifica
Punto di fusione 70°C
Colore White
pH 5.5 to 8.5
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Peso formulazione 282.22g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica