Learn More
Potassium sorbate, 99%
Codice prodotto. 11984961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 11984961
Marca: Thermo Scientific Acros 291740050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24634-61-5
Formula molecolare C6H7KO2
Molecular Weight (g/mol) 150.22
InChI Key CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Sinonimo potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC Name potassium;(2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
SMILES CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium sorbate
Acidità Passes test
Punto di fusione 270.0°C
Colore White to Cream
Perdita all'essiccatura 1% (105°C, 3 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CH3CH=CHCH=CHCOOK
Quantità 5 kg
Indice di Merck 15, 8847
Informazioni di solubilità Solubility in water: 58.2 % (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols: 6.5% (20°C)
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium sorbate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.