Learn More
Potassium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15683360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
50kg
5kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15683360
Marca: Honeywell-Fluka 312705KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-80-5
Formula molecolare K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
Numero MDL MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Sulfate
Nota nome Reag. ISO
Quantità 5 kg
Formula lineare K2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name dipotassium;sulfate
Peso formulazione 174.26g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.