Learn More
Potassium tetraborate tetrahydrate, 99.5%, extra pure
Codice prodotto. 11390766 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 11390766
Marca: Thermo Scientific Acros 259572500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12045-78-2 | B4K2O7·4H2O | 305.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12045-78-2
Formula molecolare B4K2O7·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 305.5
Sinonimo Potassium biborate tetrahydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetraborate tetrahydrate
Punto di fusione 850.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare K2B4O7·4H2O
Indice di Merck 14,768
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 305.5
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetraborate tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium borate tetrahydrate