Learn More
Potassium tetraborate tetrahydrate, 99%
Codice prodotto. 11308228
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11308228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039435.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 12045-78-2 | K2B4O7+4H2O
It is an excellent solvent for metallic oxides at high temperatures. It is a good buffering agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12045-78-2
Formula molecolare K2B4O7+4H2O
Numero MDL MFCD00149924
Sinonimo Potassium borate (tetra)
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetraborate tetrahydrate
Punto di fusione (decomposition)
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 305.51 (233.44 Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto White crystals
Densità 1.74 g/cm3 at 20°C