Learn More
Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 33% min
Codice prodotto. p-4782088
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11347497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012664.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13005-38-4 | KAuBr4·2H2O
It is used as a Laboratory chemical and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13005-38-4
Formula molecolare KAuBr4·2H2O
Numero MDL MFCD00049650
Sinonimo Gold potassium bromide
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetrabromoaurate(III) dihydrate
Nota nome Au 33% min.
Colore Red to Brown
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol
Peso formulazione 591.72 (555.69 Anhydrous)
Odore Weak
Aspetto Red-brown crystals