Learn More
Potassium tetrachloroaurate(III), 98%
Codice prodotto. 10677831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10677831
Marca: Thermo Scientific Acros 316120010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13682-61-6 | AuCl4K | 377.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13682-61-6
Formula molecolare AuCl4K
Molecular Weight (g/mol) 377.88
Numero MDL MFCD00043088
InChI Key JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
PubChem CID 11337898
ChEBI CHEBI:51564
IUPAC Name potassium;tetrachlorogold(1-)
SMILES Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetrachloroaurate(III)
Punto di fusione >300.0°C
Colore Yellow to Orange
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Formula lineare KAuCl4
Indice di Merck 15, 7800
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 377.88
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.